주요 문서
721581
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-bromomethyl-1-propene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6Br2
CAS Number:
Molecular Weight:
213.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.550
density
1.860 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
BrCC(=C)CBr
InChI
1S/C4H6Br2/c1-4(2-5)3-6/h1-3H2
InChI key
BDHXXBPPYQRWMC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)