주요 문서
325066
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Bromo-2-methyl-1-propanol
97%
동의어(들):
(R)-3-Bromo-2-methylpropan-1-ol, (R)-3-Hydroxy-2-methylpropyl bromide, 3-Bromo-2-(R)-methyl-1-propanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩159,863
5 G
₩439,394
₩159,863
예상 입고일2025년 3월 31일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩159,863
5 G
₩439,394
About This Item
Linear Formula:
BrCH2CH(CH3)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
153.02
Beilstein:
3600269
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩159,863
예상 입고일2025년 3월 31일세부사항
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
liquid
광학 활성
[α]25/D −6.6°, c = 2 in chloroform
refractive index
n20/D 1.484 (lit.)
bp
73-74 °C/9 mmHg (lit.)
density
1.461 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
bromo
hydroxyl
SMILES string
C[C@H](CO)CBr
InChI
1S/C4H9BrO/c1-4(2-5)3-6/h4,6H,2-3H2,1H3/t4-/m0/s1
InChI key
KIBOHRIGZMLNNS-BYPYZUCNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
(R)-(−)-3-Bromo-2-methyl-1-propanol is used as a starting material in the total syntheses of epothilone C[1] and bistramide A.[2] It can also be used as a structural modifier in the homochiral porous molecular networks.[3]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Multi?step application of immobilized reagents and scavengers: a total synthesis of epothilone C.
Storer R I, et al.
Chemistry?A European Journal , 10(10), 2529-2547 (2004)
Control and induction of surface-confined homochiral porous molecular networks.
Tahara K, et al.
Nature Chemistry, 3(9), 714-719 (2011)
Enantioselective total synthesis of bistramide A.
Crimmins M T and DeBaillie A C
Journal of the American Chemical Society, 128(15), 4936-4937 (2006)