주요 문서
721530
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-oxopyrrolidine-3-carboxylate
95%
동의어(들):
2-Oxo-pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩97,440
₩97,440
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩97,440
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H11NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
157.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩97,440
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
95%
양식
solid
mp
71-75 °C
작용기
ester
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C1CCNC1=O
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-8-6(5)9/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
FHHMWJMUMOYGQW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)