주요 문서
721190
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(tributylstannyl)benzene
동의어(들):
1,3-Bis(tributylstannanyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H58Sn2
CAS Number:
Molecular Weight:
656.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.520
density
1.148 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cccc(c1)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C6H4.6C4H9.2Sn/c1-2-4-6-5-3-1;6*1-3-4-2;;/h1-3,6H;6*1,3-4H2,2H3;;
InChI key
ASPLJNIVVPATHK-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
  • Preparation of covalent analogs of DNA base pairs and triplets from 9-benzyl-6-chloropurine via a Stille cross-coupling reaction
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)