solid
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>400 °C
환경친화적 대안 카테고리
, Enabling
SMILES string
OC(=O)c1cc(cc(c1)-c2cc(cc(c2)C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H10O8/c17-13(18)9-1-7(2-10(5-9)14(19)20)8-3-11(15(21)22)6-12(4-8)16(23)24/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
QURGMSIQFRADOZ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
이미 열람한 고객
문서
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.