주요 문서
72078
Sigma-Aldrich
(−)-α-Neoclovene
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
동의어(들):
(1S,7aS)-1,2,3,6,7,7a-Hexahydro-2,2,4,7a-tetramethyl-1,3a-ethano-3aH-indene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H24
CAS Number:
Molecular Weight:
204.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
양식
liquid
광학 활성
[α]20/D −79±2°, neat
refractive index
n20/D 1.508
density
0.951 g/mL at 20 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1=CCC[C@@]2(C)C3CC[C@@]12CC3(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-11-6-5-8-14(4)12-7-9-15(11,14)10-13(12,2)3/h6,12H,5,7-10H2,1-4H3/t12?,14-,15+/m0/s1
InChI key
ZCJQJJWNFDNQGZ-JQXSQYPDSA-N
기타 정보
Rearrangement product of caryophyllene[1]; Main volatile constituent of ginseng[2]
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
237.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
114 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
W. Parker et al.
Journal of the Chemical Society, 2634-2634 (1969)
K. Yoshihara et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 48, 2078-2078 (1975)