주요 문서
720682
Sigma-Aldrich
Potassium 2-methyl-1-propenyltrifluoroborate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩263,494
₩263,494
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩263,494
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H7BF3K
Molecular Weight:
162.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩263,494
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
95%
양식
solid
mp
130-134 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[K+].C\C(C)=C/[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H7BF3.K/c1-4(2)3-5(6,7)8;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
InChI key
FUGVRKYJCWRXAZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)