주요 문서
720208
Sigma-Aldrich
2,3-Difluoro-5-chloropyridine
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H2ClF2N
CAS Number:
Molecular Weight:
149.53
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
liquid
density
1.442 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1cc(Cl)cnc1F
InChI
1S/C5H2ClF2N/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H
InChI key
PERMDYZFNQIKBL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
75.2 °F
Flash Point (°C)
24 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)