Key Documents
720097
Sigma-Aldrich
4′-Bromobiphenyl-3-carboxylic acid
95%
동의어(들):
3-(4-Bromophenyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4C6H4CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
277.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
형태
solid
mp
194-198 °C
SMILES string
OC(=O)c1cccc(c1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C13H9BrO2/c14-12-6-4-9(5-7-12)10-2-1-3-11(8-10)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
InChI key
IZEOXGJWZDXOEI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)