주요 문서
720003
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-chloro-3-iodopyridine
97%
동의어(들):
2-Chloro-3-iodo-5-pyridinamine, 6-Chloro-5-iodo-3-pyridinamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4ClIN2
CAS Number:
Molecular Weight:
254.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
115-125 °C
SMILES string
Nc1cnc(Cl)c(I)c1
InChI
1S/C5H4ClIN2/c6-5-4(7)1-3(8)2-9-5/h1-2H,8H2
InChI key
QLJRHAUYZGWXDE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)