Key Documents
719994
Sigma-Aldrich
1-Amino-4-oxocyclohexanecarboxylic acid ethylene ketal
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H15NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
201.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
형태
solid
mp
275-280 °C
작용기
carboxylic acid
ether
ketal
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC1(CCC2(CC1)OCCO2)C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4/c10-8(7(11)12)1-3-9(4-2-8)13-5-6-14-9/h1-6,10H2,(H,11,12)
InChI key
HIIFALCQUKTUHB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)