주요 문서
719684
Sigma-Aldrich
Tris(triphenylsilyloxy)molybdenum nitride pyridine complex
≥95%, contains up to 10 wt. % toluene
동의어(들):
Molybdenum nitride tris-triphenylsilyloxide pyridine complex
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C59H50MoN2O3Si3
CAS Number:
Molecular Weight:
1015.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥95%
양식
powder
반응 적합성
core: molybdenum
reagent type: catalyst
mp
189-191 °C
SMILES string
c1ccncc1.N#[Mo](O[Si](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)(O[Si](c5ccccc5)(c6ccccc6)c7ccccc7)O[Si](c8ccccc8)(c9ccccc9)c%10ccccc%10
InChI
1S/3C18H15OSi.C5H5N.Mo.N/c3*19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-15H;1-5H;;/q3*-1;;+3;
InChI key
OCTCTAQZWWKMIW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)