주요 문서
719609
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-(tributylstannyl)pyridine
동의어(들):
2-(Tributylstannyl)-6-chloropyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H30ClNSn
CAS Number:
Molecular Weight:
402.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
liquid
density
1.191 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C5H3ClN.3C4H9.Sn/c6-5-3-1-2-4-7-5;3*1-3-4-2;/h1-3H;3*1,3-4H2,2H3;
InChI key
SRBYIFPGENOZFS-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
120.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
48.9 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)