문서
719242
Sigma-Aldrich
3,4-Dichloro-2(5H)-furanone
97%
동의어(들):
3,4-Dichlorofuran-2(5H)-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H2Cl2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
152.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
48-52 °C
SMILES string
ClC1=C(Cl)C(=O)OC1
InChI
1S/C4H2Cl2O2/c5-2-1-8-4(7)3(2)6/h1H2
InChI key
ULWRZZDLLPNFEW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup