주요 문서
718734
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
97%
동의어(들):
5-Methoxy-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl cyanide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H7F3N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
260.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
102-106 °C
작용기
fluoro
nitrile
nitro
SMILES string
COc1cc(CC#N)c(cc1C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H7F3N2O3/c1-18-9-4-6(2-3-14)8(15(16)17)5-7(9)10(11,12)13/h4-5H,2H2,1H3
InChI key
IANAREFPKLOIAF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)