주요 문서
718726
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-3-carboxaldehyde
97%
동의어(들):
3-Formyl-6-methylpyridine, 5-Formyl-2-picoline, 6-Methylnicotinaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7NO
CAS Number:
Molecular Weight:
121.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.546
density
1.084 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cc1ccc(C=O)cn1
InChI
1S/C7H7NO/c1-6-2-3-7(5-9)4-8-6/h2-5H,1H3
InChI key
IMWMEIWYPWVABQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
190.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87.8 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)