주요 문서
718009
Sigma-Aldrich
Dicyclohexylzinc solution
0.4 M in diethyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H22Zn
CAS Number:
Molecular Weight:
231.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
liquid
농도
0.4 M in diethyl ether
density
0.756 g/mL at 25 °C
SMILES string
C1CCC(CC1)[Zn]C2CCCCC2
InChI
1S/2C6H11.Zn/c2*1-2-4-6-5-3-1;/h2*1H,2-6H2;
InChI key
NFBPCQSTZITERU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-30 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)