주요 문서
717649
Sigma-Aldrich
2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H9BO4
CAS Number:
Molecular Weight:
179.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
powder
mp
166-170 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(B(O)O)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-7-2-3-8(9(11)12)6(4-7)5-10/h2-5,11-12H,1H3
InChI key
ZSSNGMFKYFBOAG-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)