주요 문서
717584
Sigma-Aldrich
5-Iodo-2-methylpyridine-3-carboxylic acid
97%
동의어(들):
5-Iodo-2-methylnicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6INO2
CAS Number:
Molecular Weight:
263.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
powder
mp
255-261 °C
SMILES string
Cc1ncc(I)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6INO2/c1-4-6(7(10)11)2-5(8)3-9-4/h2-3H,1H3,(H,10,11)
InChI key
JGYRUHKDHNZTPA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)