분석
96%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.506
density
0.928 g/mL at 25 °C
SMILES string
SCCCCCCCCCCCn1cccc1
InChI
1S/C15H27NS/c17-15-11-7-5-3-1-2-4-6-8-12-16-13-9-10-14-16/h9-10,13-14,17H,1-8,11-12,15H2
InChI key
JJDNIFVXOIKYCT-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.