주요 문서
717126
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-1H-indazole
97%
동의어(들):
1H-Indazol-5-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
134.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
powder
mp
186-191 °C
SMILES string
Oc1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C7H6N2O/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8-9-7/h1-4,10H,(H,8,9)
InChI key
ZHDXWEPRYNHNDC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)