Key Documents
716111
Sigma-Aldrich
1,3-Dithiane-2-13C
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC3H8S2
Molecular Weight:
121.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
형태
solid
mp
52-54 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
C1CS[13CH2]SC1
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
법적 정보
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)