주요 문서
716022
Sigma-Aldrich
2-Vinylpyrazine
97%
동의어(들):
2-Ethenylpyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩74,400
₩74,400
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩74,400
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6N2
CAS Number:
Molecular Weight:
106.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩74,400
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.560
density
1.041 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C=Cc1cnccn1
InChI
1S/C6H6N2/c1-2-6-5-7-3-4-8-6/h2-5H,1H2
InChI key
KANZWHBYRHQMKZ-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
140.0 °F
Flash Point (°C)
60 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1