주요 문서
715522
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-N,N′-Dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩157,934
₩157,934
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩157,934
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H20N2
CAS Number:
Molecular Weight:
240.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩157,934
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
광학 활성
[α]22/D +17.0°, c = 0.5 in chloroform
mp
48-53 °C
작용기
amine
phenyl
SMILES string
CN[C@@H]([C@H](NC)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H20N2/c1-17-15(13-9-5-3-6-10-13)16(18-2)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15-18H,1-2H3/t15-,16-/m1/s1
InChI key
BTHYVQUNQHWNLS-HZPDHXFCSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)