주요 문서
715182
Sigma-Aldrich
Copper iodide dimethyl sulfide complex
97%
동의어(들):
μ-Iodotri-μ3-iodotris[thiobis[methane]]tetracopper
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H18Cu4I4S3
CAS Number:
Molecular Weight:
948.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: copper
mp
102-106 °C
SMILES string
[Cu]I.[Cu]I.[Cu]I.[Cu]I.CSC.CSC.CSC
InChI
1S/3C2H6S.4Cu.4HI/c3*1-3-2;;;;;;;;/h3*1-2H3;;;;;4*1H/q;;;4*+1;;;;/p-4
InChI key
PXRJJSAVIXAAON-UHFFFAOYSA-J
애플리케이션
Catalyst for conjugate addition reactions
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)