주요 문서
714976
Sigma-Aldrich
Bis(2,4-dimethylpentadienyl)ruthenium(II)
99%
동의어(들):
Bis(η5-2,4-dimethylpentadienyl)ruthenium(II)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ru(C7H11)2
CAS Number:
Molecular Weight:
291.39
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99%
양식
powder, crystals or beads
반응 적합성
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
91-93 °C
SMILES string
[Ru].[CH2][C](C)[CH][C]([CH2])C.[CH2][C](C)[CH][C]([CH2])C
InChI
1S/2C7H11.Ru/c2*1-6(2)5-7(3)4;/h2*5H,1,3H2,2,4H3;
InChI key
ZOLKMBFKHJHDCJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)