분석
96%
양식
powder
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>300 °C
환경친화적 대안 카테고리
, Enabling
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2cc(cc(c2)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C15H10O6/c16-13(17)9-3-1-8(2-4-9)10-5-11(14(18)19)7-12(6-10)15(20)21/h1-7H,(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)
InChI key
LQEZHWGJSWHXPJ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
문서
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.