주요 문서
714194
Sigma-Aldrich
(R)-3-Amino-2-phenylpropionic acid
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(R)-2-Phenyl-β-alanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H11NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
165.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥98% (HPLC)
양식
crystals
광학 활성
[α]/D -8.5±1.0°, c = 1 in 0.1 M HCl
구성
carbon, 64.1-66.7%
nitrogen, 8.2-8.7%
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
NC[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
InChI key
LRCYAJZPDFSJPQ-QMMMGPOBSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)