주요 문서
713791
Sigma-Aldrich
O,O′-Bis[2-(N-Succinimidyl-succinylamino)ethyl]polyethylene glycol
10,000
동의어(들):
Polyethylene glycol, α,ω-Bis-NHS-PEG, Di(N-succinimidyl) PEG-diacid, PEG-bis(N-succinimidyl succinate)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩228,375
₩228,375
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩228,375
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.22
₩228,375
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
lumps
분자량
average Mn 10,000
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
Ω-끝
NHS ester
α-끝
NHS ester
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Circulatory half-life is a key success factor for new drugs. In this respect, PEGylation or PEG-ing—the modification of potential candidates ranging from non-peptidic small molecules to peptides and proteins, antibody fragments, aptamers, and saccharides or oligonucleotides with polyethylene glycol chains—offers numerous advantages.
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.