주요 문서
713759
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-ethoxy-benzene
≥97.0% (GC)
동의어(들):
2-Bromoethoxybenzene, 2-Bromophenetole, o-Bromophenetole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H9BrO
CAS Number:
Molecular Weight:
201.06
Beilstein:
2043678
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97.0% (GC)
양식
liquid
SMILES string
CCOc1ccccc1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
JVEQWIQHHWNMQX-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)