주요 문서
713449
Sigma-Aldrich
1-Benzyloxy-2-iodoethane
≥95.0% (GC)
동의어(들):
Benzyl 2-iodoethyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H11IO
CAS Number:
Molecular Weight:
262.09
Beilstein:
1364731
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥95.0% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.578
SMILES string
ICCOCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11IO/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
InChI key
NYACRWGQRUIHSO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)