Key Documents
712884
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Methyl indoline-2-carboxylate
≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
(S)-2,3-Dihydro-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester, (S)-Indoline-2-carboxylic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H11NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
177.20
Beilstein:
5334940
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97.0% (HPLC)
형태
crystals
광학 활성
[α]/D 31.0±1.5°, c = 1 in chloroform
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)[C@@H]1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C10H11NO2/c1-13-10(12)9-6-7-4-2-3-5-8(7)11-9/h2-5,9,11H,6H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI key
URORFKDEPJFPOV-VIFPVBQESA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)