주요 문서
712817
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-azido-1-deoxy-α-D-galactopyranosyl cyanide
≥98.0% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H18N4O9
CAS Number:
Molecular Weight:
398.32
Beilstein:
7235305
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
crystals
광학 활성
[α]/D 39.0±2.0°, c = 1 in ethanol
반응 적합성
reaction type: click chemistry
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1O[C@](N=[N+]=[N-])(C#N)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C15H18N4O9/c1-7(20)24-5-11-12(25-8(2)21)13(26-9(3)22)14(27-10(4)23)15(6-16,28-11)18-19-17/h11-14H,5H2,1-4H3/t11-,12+,13+,14-,15-/m1/s1
InChI key
AEIYXWZYBCMANA-GZBLMMOJSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)