주요 문서
712353
Sigma-Aldrich
(2R,2′R)-1,1′-Bis(2-pyridinylmethyl)-2,2′-bipyrrolidine tetrahydrochloride
≥96.0%
동의어(들):
(R,R′)-PDP tetrahydrochloride, (R,R)-BPBP tetrahydrochloride, 2,2′-[(2R,2′R)-[2,2′-Bipyrrolidine]-1,1′-diylbis(methylene)]bis-pyridine tetrahydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H26N4 · 4HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
468.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
≥96.0% (HPLC)
≥96.0%
96.0-104.0% (AT)
양식
powder
광학 순도
enantiomeric excess: ≥98.0%
SMILES string
Cl.Cl.Cl.Cl.C1C[C@H]([C@H]2CCCN2Cc3ccccn3)N(C1)Cc4ccccn4
InChI
1S/C20H26N4.4ClH/c1-3-11-21-17(7-1)15-23-13-5-9-19(23)20-10-6-14-24(20)16-18-8-2-4-12-22-18;;;;/h1-4,7-8,11-12,19-20H,5-6,9-10,13-16H2;4*1H/t19-,20-;;;;/m1..../s1
InChI key
WTQUEUGYNCZETF-XQHCZWOQSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Nuclear physics. A lab to get the measure of matter.
Daniel Clery
Science (New York, N.Y.), 318(5851), 738-739 (2007-11-03)