주요 문서
712205
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-(−)-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride hemihydrate
98.0-102.0% (calc. on dry substance, AT)
동의어(들):
(−)-Cispentacin hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H11NO2 · HCl · 0.5H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
174.63
Beilstein:
7627237
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
98.0-102.0% (calc. on dry substance, AT)
형태
crystals
광학 순도
enantiomeric excess: ≥98.0% (GC)
불순물
4.0-6.0% water
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
O.Cl.Cl.N[C@H]1CCC[C@H]1C(O)=O.N[C@H]2CCC[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/2C6H11NO2.2ClH.H2O/c2*7-5-3-1-2-4(5)6(8)9;;;/h2*4-5H,1-3,7H2,(H,8,9);2*1H;1H2/t2*4-,5+;;;/m11.../s1
InChI key
XAVWJWKIXZQILW-HALBYODASA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)