주요 문서
711810
Sigma-Aldrich
N-Benzylideneethylamine
≥97%
동의어(들):
N-(Phenylmethylidene)ethanamine, N-Ethylbenzylidenamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H11N
CAS Number:
Molecular Weight:
133.19
Beilstein:
1853511
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97%
≥97.0% (GC)
양식
liquid
SMILES string
CC\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H11N/c1-2-10-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3/b10-8+
InChI key
IIVYBNBDIDWPQV-CSKARUKUSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)