주요 문서
711578
Sigma-Aldrich
cis,cis-2,4-Hexadiene-1,6-diol
≥97.0% (GC)
동의어(들):
(2Z,4Z)-Hexa-2,4-diene-1,6-diol, cis,cis-Muconic alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H10O2
CAS Number:
Molecular Weight:
114.14
Beilstein:
5726151
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥97.0% (GC)
양식
crystals
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC\C=C/C=C\CO
InChI
1S/C6H10O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4,7-8H,5-6H2/b3-1-,4-2-
InChI key
UALGDSCLDIEGCQ-CCAGOZQPSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)