주요 문서
711462
Sigma-Aldrich
o-Xylylenediamine dihydrochloride
≥98%
동의어(들):
α,α′-Diamino-o-xylene dihydrochloride, 1,2-Bis(aminomethyl)benzene dihydrochloride, ortho-Phenylene-bis(methylamine) dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩442,033
₩442,033
출고 가능일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩442,033
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H12N2 · 2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
209.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩442,033
출고 가능일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥98%
98.0-102.0% (calculated on dry substance, AT)
양식
crystals
불순물
~4% water
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.NCc1ccccc1CN
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10;;/h1-4H,5-6,9-10H2;2*1H
InChI key
VDEOIFDDSWXYDA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Anthony P Green et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(40), 10714-10717 (2014-08-21)
The widespread application of ω-transaminases as biocatalysts for chiral amine synthesis has been hampered by fundamental challenges, including unfavorable equilibrium positions and product inhibition. Herein, an efficient process that allows reactions to proceed in high conversion in the absence of