주요 문서
711322
Sigma-Aldrich
Chlorocarbonylgold(I)
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CAuClO
CAS Number:
Molecular Weight:
260.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
양식
solid
반응 적합성
core: gold
reagent type: catalyst
mp
247-253 °C (dec.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl[Au].[C-]#[O+]
InChI
1S/CO.Au.ClH/c1-2;;/h;;1H/q;+1;/p-1
InChI key
VBUSSYWEWHQPTL-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
Reactant for silylene insertion into gold-chlorine bonds
Used for stabilization and encapsulation inside functionalized zeolite imidazolate frameworks
Transition-metal-catalyst for oxidation of carbon monoxide by dichlorine to produce phosgene
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)