주요 문서
711225
Sigma-Aldrich
2′,3′-Dihydroxy-4′-methoxyacetophenone hydrate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩270,092
₩270,092
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩270,092
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H10O4 · xH2O
Molecular Weight:
182.17 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩270,092
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
125-130 °C
작용기
ketone
SMILES string
O.COc1ccc(C(C)=O)c(O)c1O
InChI
1S/C9H10O4.H2O/c1-5(10)6-3-4-7(13-2)9(12)8(6)11;/h3-4,11-12H,1-2H3;1H2
InChI key
LLNNBEWBUXDRMW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)