주요 문서
711144
Sigma-Aldrich
Potassium 1H-pyrazole-3-trifluoroborate
동의어(들):
Potassium 1H-pyrazole-5-trifluoroborate, Potassium pyrazole-5-trifluoroborate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩92,365
₩92,365
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩92,365
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H3BF3KN2
CAS Number:
Molecular Weight:
173.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩92,365
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
powder
Quality Level
mp
196-200 °C
SMILES string
[K+].F[B-](F)(F)c1cc[nH]n1
InChI
1S/C3H3BF3N2.K/c5-4(6,7)3-1-2-8-9-3;/h1-2H,(H,8,9);/q-1;+1
InChI key
QNHYBMZHGRWURK-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
An Organotrifluoroborate involved in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.