주요 문서
710083
Sigma-Aldrich
[(4-methylpiperazin-1-ium-1-yl)methyl]trifluoroborate
internal salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H14BF3N2
CAS Number:
Molecular Weight:
181.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
mp
64-70 °C
SMILES string
CN1CC[NH+](CC1)C[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H13BF3N2/c1-11-2-4-12(5-3-11)6-7(8,9)10/h2-6H2,1H3/q-1/p+1
InChI key
NWDSODBACSCRNQ-UHFFFAOYSA-O
애플리케이션
Organotrifluoroborate involved in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions and cross coupling with mesylated phenol derivatives
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)