Key Documents
708828
Sigma-Aldrich
2-Thiopheneboronic acid MIDA ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H10BNO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
239.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
형태
powder
mp
189-194 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccs2
InChI
1S/C9H10BNO4S/c1-11-5-8(12)14-10(15-9(13)6-11)7-3-2-4-16-7/h2-4H,5-6H2,1H3
InChI key
WWELVLHUROSDIA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)