주요 문서
708364
Sigma-Aldrich
3,6-Diiodopyridazine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H2I2N2
CAS Number:
Molecular Weight:
331.88
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
708364 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
97%
양식
solid
mp
155-160 °C
작용기
iodo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Ic1ccc(I)nn1
InChI
1S/C4H2I2N2/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H
InChI key
GCLHXKPPHRIJOE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)