Key Documents
70796
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Fmoc-amino)-4-(2-naphthyl)butyric acid
≥95.0%
동의어(들):
Fmoc-4-(2-naphthyl)-D-β-homoalanine, Fmoc-D-β-2-Homonal-OH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H25NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
451.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
분석
≥95.0%
형태
powder
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C29H25NO4/c31-28(32)17-22(16-19-13-14-20-7-1-2-8-21(20)15-19)30-29(33)34-18-27-25-11-5-3-9-23(25)24-10-4-6-12-26(24)27/h1-15,22,27H,16-18H2,(H,30,33)(H,31,32)/t22-/m1/s1
InChI key
LQGDRWACMZMSCD-JOCHJYFZSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)