문서
707953
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-4-azaindole
95%
동의어(들):
5-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H8N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
148.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
95%
형태
solid
mp
108-112 °C
SMILES string
COc1ccc2[nH]ccc2n1
InChI
1S/C8H8N2O/c1-11-8-3-2-6-7(10-8)4-5-9-6/h2-5,9H,1H3
InChI key
WTIFEVSWZUSXQL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable