주요 문서
707864
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-pyrroleboronic acid pinacol ester
동의어(들):
1-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrrole, 1-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H18BNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
207.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
mp
44-49 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cn1cccc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H18BNO2/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-7-6-8-13(9)5/h6-8H,1-5H3
InChI key
OEQQEXKRORJZPR-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
  • Cu assisted Suzuki-Miyaura coupling reactions
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
180.0 °F
Flash Point (°C)
82.2 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)