주요 문서
707708
Sigma-Aldrich
5-Hexen-2-yn-1-ol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8O
CAS Number:
Molecular Weight:
96.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.478
density
0.926 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCC#CCC=C
InChI
1S/C6H8O/c1-2-3-4-5-6-7/h2,7H,1,3,6H2
InChI key
KSOMTIQGBYHOJM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
170.1 °F
Flash Point (°C)
76.7 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)