주요 문서
707694
Sigma-Aldrich
3-(Di-tert-butylphosphonium)propane sulfonate
97%
동의어(들):
DTBPPS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H25O3PS
CAS Number:
Molecular Weight:
268.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
132 °C
작용기
phosphine
SMILES string
CC(C)(C)P(CCCS(O)(=O)=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H25O3PS/c1-10(2,3)15(11(4,5)6)8-7-9-16(12,13)14/h7-9H2,1-6H3,(H,12,13,14)
InChI key
JPNPRWMRUCIEMN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Air stable, water soluble phosphine ligand used in palladium catalyzed cross-coupling reactions
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Brown, W. S. et al.
Synthesis, 1965-1965 (2008)