주요 문서
707279
Sigma-Aldrich
(1-Boc-7-azaindol-3-methyl)trimethylammonium iodide
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H24IN3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
417.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
mp
138-143 °C
작용기
amine
SMILES string
[I-].CC(C)(C)OC(=O)n1cc(C[N+](C)(C)C)c2cccnc12
InChI
1S/C16H24N3O2.HI/c1-16(2,3)21-15(20)18-10-12(11-19(4,5)6)13-8-7-9-17-14(13)18;/h7-10H,11H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
MAUXQSQPLVQYAG-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)